3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2714-1G PC2714-5G PC2714-25G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 110 DKK
APOSPC2714-1G APOSPC2714-5G APOSPC2714-25G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₈H₇ClF₆N₂
Smeltepunkt: ca 208 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094165
CAS-nummer: 502496-23-3