4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 164 DKK
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Kogepunkt: 109 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060671
CAS-nummer: 320-41-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III