1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2704-1G PC2704-5G PC2704-10G
APOSPC2704-1GEA 186 DKK
APOSPC2704-1G APOSPC2704-5G APOSPC2704-10G
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458092
CAS-nummer: 127654-70-0