5-Fluor-3-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 197 DKK
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluor-3-iodtoluen 98%
5-Fluor-3-iodtoluen
Formel: C₇H₆FI
Massefylde: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779015
CAS-nummer: 491862-84-1