3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 164 DKK
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂F₃I
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03265259
CAS-nummer: 170112-66-0