2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2700-1G
PC2700-25G
PC2700-5G
APOSPC2700-1GEA
164
DKK
APOSPC2700-1G
APOSPC2700-25G
APOSPC2700-5G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂F₃I Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04973898 CAS-nummer: 17533-08-3 |