4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2697-25G PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA 371 DKK
APOSPC2697-25G APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Molekylvægt: 297.02 g/mol
Smeltepunkt: 50…55 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458091
CAS-nummer: 101066-87-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III