4,4'-Difluorbenzophenon 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
PC2696-1KG
PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA
818
DKK
APOSPC2696-1KG
APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorbenzophenon 98+%
4,4'-Difluorbenzophenon
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formel:
C₁₃H₈F₂O Molekylvægt: 218.2 g/mol Kogepunkt: 170…172 °C/10mmHg Smeltepunkt: 102…110 °C Massefylde: 1.39 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 152 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000353 CAS-nummer: 345-92-6 EINECS: 206-466-3 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS III |