3,4-Difluorbenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 164 DKK
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorbenzophenon 98%
3,4-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Smeltepunkt: 53…55 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009892
CAS-nummer: 85118-07-6