3,5-Difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2684-10G PC2684-250G PC2684-50G
APOSPC2684-10GEA 164 DKK
APOSPC2684-10G APOSPC2684-250G APOSPC2684-50G
3,5-Difluorbenzonitril 98%
3,5-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 166 °C
Smeltepunkt: 86…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010311
CAS-nummer: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III