3,4-Difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2683-100G PC2683-25G
APOSPC2683-100GEA 284 DKK
APOSPC2683-100G APOSPC2683-25G
3,4-Difluorbenzonitril 98%
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 180 °C
Smeltepunkt: 48…54 °C
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011666
CAS-nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III