2,6-Difluorbenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2680-100G PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA 164 DKK
APOSPC2680-100G APOSPC2680-500G
2,6-Difluorbenzonitril 99%
2,6-Difluorbenzonitril
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 197…198 °C
Smeltepunkt: 25…32 °C
Massefylde: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001778
CAS-nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III