2,5-Difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2679-100G PC2679-25G
APOSPC2679-100GEA 1640 DKK
APOSPC2679-100G APOSPC2679-25G
2,5-Difluorbenzonitril 98%
2,5-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 188 °C
Smeltepunkt: 33…35 °C
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001777
CAS-nummer: 64248-64-2
UN nummer: 2930
ADR: 6.1+4.1,II