2,4-Difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 305 DKK
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorbenzonitril 98%
2,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 189 °C
Smeltepunkt: 43…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009826
CAS-nummer: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III