2,3-Difluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 818 DKK
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorbenzonitril 98%
2,3-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Kogepunkt: 188 °C
Massefylde: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009976
CAS-nummer: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III