3-fluoro-5-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 218 DKK
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08457780
CAS-nummer: 757950-13-3