4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC2673-1G
PC2673-5G
PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA
208
DKK
APOSPC2673-1G
APOSPC2673-5G
APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Formel:
C₆H₄BrFN₂O₂ Molekylvægt: 235.0106 g/mol Smeltepunkt: 92…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08741367 CAS-nummer: 87547-06-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |