3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2672-5G PC2672-25G
APOSPC2672-5GEA 647 DKK
APOSPC2672-5G APOSPC2672-25G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenol
3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Molekylvægt: 257.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864310
CAS-nummer: 886496-88-4