2,4-Difluorbenzhydrazid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 164 DKK
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorbenzhydrazid 98%
2,4-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smeltepunkt: 141…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173685
CAS-nummer: 118737-62-5