3,4-Difluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 317 DKK
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
3,4-Difluorbenzoesyre 98%
3,4-Difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011672
CAS-nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6