1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2658-1G PC2658-5G
APOSPC2658-1GEA 1740 DKK
APOSPC2658-1G APOSPC2658-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formel: C₇H₄F₃N₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00963686
CAS-nummer: 117632-84-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,II