2,5-Difluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 414 DKK
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
2,5-Difluorbenzoesyre 98%
2,5-Difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002410
CAS-nummer: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6