2,4-Difluorbenzoesyre 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 186 DKK
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
2,4-Difluorbenzoesyre 98+%
2,4-Difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 184…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011670
CAS-nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9