2,3-Difluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 143 DKK
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorbenzoesyre 98%
2,3-Difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 160…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010267
CAS-nummer: 4519-39-5