3,4-Difluorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 654 DKK
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorbenzensulfonylchlorid 98%
3,4-Difluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Kogepunkt: 105 °C/15mmHg
Massefylde: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153120
CAS-nummer: 145758-05-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II