2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2644-100G PC2644-25G PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA 589 DKK
APOSPC2644-100G APOSPC2644-25G APOSPC2644-5G
2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid 98%
2,4-Difluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Kogepunkt: 101…102 °C/1mmHg
Massefylde: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042481
CAS-nummer: 13918-92-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II