1,4-Difluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 1470 DKK
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorbenzen 99%
1,4-Difluorbenzen
Formel: C₆H₄F₂
Kogepunkt: 88…89 °C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000344
CAS-nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II