2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 164 DKK
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formel: C₈H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972660
CAS-nummer: 53903-49-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III