1,2-Difluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2620-2.5KG PC2620-500G
APOSPC2620-2.5KGEA 3580 DKK
APOSPC2620-2.5KG APOSPC2620-500G
1,2-Difluorbenzen 99%
1,2-Difluorbenzen
Formel: C₆H₄F₂
Kogepunkt: 92 °C
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000284
CAS-nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II