3,5-Difluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2619D-100G PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA 1300 DKK
APOSPC2619D-100G APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorbenzamid 97%
3,5-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Smeltepunkt: 155…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061138
CAS-nummer: 132980-99-5