2,4-Difluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2616-1G PC2616-5G
APOSPC2616-1GEA 110 DKK
APOSPC2616-1G APOSPC2616-5G
2,4-Difluorbenzamid 97%
2,4-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Smeltepunkt: 160…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015547
CAS-nummer: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7