2,6-Difluorbenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 933 DKK
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorbenzaldehyd 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Kogepunkt: 82…84 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 15…17 °C
Massefylde: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010293
CAS-nummer: 437-81-0