2,5-Difluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2615C-100G PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA 1090 DKK
APOSPC2615C-100G APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorbenzaldehyd 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Kogepunkt: 67…69 °C/17mmHg
Massefylde: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010327
CAS-nummer: 2646-90-4
UN nummer: 1989
ADR: 3,III