2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 601 DKK
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Formel: C₇H₄F₂O
Molekylvægt: 142.1 g/mol
Kogepunkt: 32 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 44257 °C
Massefylde: 1.299 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010326
CAS-nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN nummer: 1989
ADR: 3 III