2,3-Difluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2615A-100G PC2615A-10G PC2615A-50G PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA 1330 DKK
APOSPC2615A-100G APOSPC2615A-10G APOSPC2615A-50G APOSPC2615A-25G
2,3-Difluorbenzaldehyd 98%
2,3-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Kogepunkt: 70 °C/15mmHg
Massefylde: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010292
CAS-nummer: 2646-91-5
UN nummer: 1989
ADR: 3,III