3,5-Difluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 1090 DKK
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoranisol 98%
3,5-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Kogepunkt: 145…148 °C
Massefylde: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042560
CAS-nummer: 93343-10-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III