2,5-Difluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 1950 DKK
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoranisol 98%
2,5-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Kogepunkt: 72…73 °C/25mmHg
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042561
CAS-nummer: 75626-17-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III