3-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2614-1G PC2614-5G PC2614-10G
APOSPC2614-1GEA 545 DKK
APOSPC2614-1G APOSPC2614-5G APOSPC2614-10G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 99%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458076
CAS-nummer: 914636-35-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III