3,5-Difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 535 DKK
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoranilin 98%
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekylvægt: 129.11 g/mol
Kogepunkt: 80 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 40…42 °C
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007763
CAS-nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III