3,4-Difluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 240 DKK
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoranilin 97%
3,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekylvægt: 129.11 g/mol
Kogepunkt: 85…87 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 20…22 °C
Massefylde: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007761
CAS-nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN nummer: 2941
ADR: 6.1 III