2,6-Difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 273 DKK
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoranilin 98%
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Kogepunkt: 70…71 °C/40mmHg
Massefylde: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007655
CAS-nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III