1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 393 DKK
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
Kogepunkt: 83…85 °C/20mmHg
Massefylde: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075280
CAS-nummer: 207226-31-1