2,4-Difluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 567 DKK
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorphenol 98%
2,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kogepunkt: 52…53 °C/19mmHg
Smeltepunkt: 22 °C
Massefylde: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009715
CAS-nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III