2,4-Difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC2590-500G
PC2590-100G
PC2590-1KG
APOSPC2590-500GEA
785
DKK
APOSPC2590-500G
APOSPC2590-100G
APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoranilin 98%
2,4-Difluoranilin
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formel:
C₆H₅F₂N Molekylvægt: 129.11 g/mol Kogepunkt: 170 °C/753mmHg Smeltepunkt: –7.5 °C Massefylde: 1.268 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007648 CAS-nummer: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN nummer: 2941 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03171 |