2,3-Difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 2270 DKK
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoranilin 98%
2,3-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekylvægt: 129.11 g/mol
Kogepunkt: 68…69 °C/12mmHg
Massefylde: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010298
CAS-nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN nummer: 2941
ADR: 6.1 III