3',4'-Difluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 371 DKK
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoracetophenon 97%
3',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molekylvægt: 156.13 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C/13mmHg
Smeltepunkt: 19…20 °C
Massefylde: 1.246 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009891
CAS-nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7