2',6'-Difluoracetophenon 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
PC2577-5G PC2577-100G PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA 164 DKK
APOSPC2577-5G APOSPC2577-100G APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoracetophenon 96%
2',6'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Kogepunkt: 76…79 °C/15mmHg
Massefylde: 1,195 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000328
CAS-nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9