2',5'-Difluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 709 DKK
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoracetophenon 98%
2',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Kogepunkt: 190…191 °C
Massefylde: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009898
CAS-nummer: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4