2',4'-Difluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2575-100G PC2575-25G
APOSPC2575-100GEA 426 DKK
APOSPC2575-100G APOSPC2575-25G
2',4'-Difluoracetophenon 98%
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molekylvægt: 156.13 g/mol
Kogepunkt: 80…81 °C/25mmHg
Massefylde: 1.232 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151261
CAS-nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6