2',3'-Difluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC2574-100G
PC2574-25G
PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA
2160
DKK
APOSPC2574-100G
APOSPC2574-25G
APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoracetophenon 98%
2',3'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Kogepunkt: 85 °C/20mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061274 CAS-nummer: 18355-80-1 |